Learn More
Kautex™ Weithalsbehälter aus Polyethylen-Terephthalat (PET)
Die kristallklaren Kautex™ Weithals-Behälter aus Theraphthalat (PETG) haben eine brillante Transparenz, die hervorragend für Produktpräsentation geeignet sind.
Marke: Kautex™ 2000084404
139.56 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21983" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 4.22400kg
Beschreibung
- Transparentes PETG
- Quadratisch
- Auslaufsicherer schwarzer Verschluss durch Schaumstoffeinlage
Spezifikation
2000 ml | |
Durchsichtig | |
Verpackung, Verteilung, Probenversand, Lagerung, Postversand | |
Polyethylenterephthalat | |
44/Karton | |
Nein | |
187 mm | |
Verschluss, Schaumstoffeinsatz |
2000 ml | |
69 mm | |
Verschluss, Schaumstoffeinsatz | |
44 | |
Schwarz | |
Quadratisch | |
Weithalsbehälter | |
Polyethylen |