Learn More
Kautex™ Weithalsbehälter aus Polyethylen-Terephthalat (PET)
Die kristallklaren Kautex™ Weithals-Behälter aus Theraphthalat (PETG) haben eine brillante Transparenz, die hervorragend für Produktpräsentation geeignet sind.
Marke: Kautex™ 2000074375
2.45 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21983" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05400kg
Beschreibung
- Transparentes PETG
- Quadratisch
- Auslaufsicherer schwarzer Verschluss durch Schaumstoffeinlage
Spezifikation
1000 ml | |
Transparent | |
69 mm | |
Polyethylenterephthalat | |
96 Karton | |
Nein | |
143 mm |
1000 ml | |
Serie 310 | |
Verpackung, Verteilung, Probenversand, Lagerung, Postversand | |
96 | |
Kristallklar | |
Quadratisch | |
Weithalsbehälter |