Learn More
Cole-Parmer™ PolarSafe™ Kryolager-Dewars mit Fächerregalen
Cole-Parmer™ PolarSafe™ Kryolager-Dewars mit Fächerregalen lagern Proben sicher für bis 200 zu Tage, ohne dass Flüssigstickstoff nachgefüllt werden muss
Marke: Cole-Parmer™ 4426059
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Flüssigstickstoff-Dewars sind in Größen von 2 l bis 115 l erhältlich
- Der extrem geringe Verdunstungsverlust verbessert den Kryogenschutz
- Langlebige Aluminiumkonstruktion
- Zwei Griffe erleichtern die Mobilität
- 5 Jahre Garantie auf Vakuum
Spezifikation
Statische Rückhaltezeit:21 Tage | |
11 in. | |
1,125 in. | |
3 cm | |
Aluminium |
2 L | |
27,94 cm | |
11 in. | |
27,94 cm |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 11
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ PolarSafe™ Kryolager-Dewars mit Fächerregalen > 2 l
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur