Learn More
Watson-Marlow Pumpsil platinvernetzte Silikonschläuche
Pumpsil ist ein platinvernetzter Silikonschlauch, der hauptsächlich für biopharmazeutische Einmalanwendungen, pH-Kontrolle und Medienzuführung bei der Fermentation verwendet wird.
Marke: Watson-Marlow 913.AJ16.016
Beschreibung
- Pumpsil wurde für die biopharmazeutische Industrie entwickelt und ist ein äußerst reiner Schlauch mit einer extrem glatten Innenfläche. Dadurch wird die Proteinbindung minimiert und eine hohe Reinheit im fertigen Produkt sichergestellt.
- Häufige Einsatzgebiete von Pumpsil sind biopharmazeutische Single-Use-Anwendungen, pH-Kontrolle, Medienzuführung bei der Fermentation sowie genaue Dosierung, Förderung und Filtration. Lückenlose Rückverfolgbarkeit durch Lasergravur von Artikelnummer, Chargennummer und Verwendungsdatum. Vollständig dokumentierte Biokompatibilität und umfassendes Validierungspaket.
- Leitfaden zur chemischen Kompatibilität
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Platinbehandeltes Silikon | |
1.6 mm | |
-20 °C | |
Durchscheinend | |
176° F | |
Pumpsil-Schlauchausf├╝hrungen f├╝r peristaltische Pumpen |
1.6 mm | |
5 m | |
Für präzise Mess-, Übertragungs- und Filtrationsaufgaben | |
Je 1 x | |
60 (Shore A) | |
80° C |