Learn More
Watson-Marlow Pumpsil platinvernetzte Silikonschläuche
Pumpsil ist ein platinvernetzter Silikonschlauch, der hauptsächlich für biopharmazeutische Einmalanwendungen, pH-Kontrolle und Medienzuführung bei der Fermentation verwendet wird.
46.80 € - 92.18 €
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Platinbehandeltes Silikon
Gesamtlänge (metrisch) 5 m
Dicke (metrisch) 1,6 mm
Verpackungsmenge Je 1 x
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Innendurchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Innendurchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
12486270
Unterlagen ansehen
Watson-Marlow
913.AJ05.016
0,5 mm
49.92 €
1 Rollen
Verfügbar ab: 06-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12496270
Unterlagen ansehen
Watson-Marlow
913.AJ08.016
0.8 mm
46.80 €
1 Rollen
Verfügbar ab: 19-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12406280
Unterlagen ansehen
Watson-Marlow
913.AJ16.016
1.6 mm
92.18 €
1 Rollen
Verfügbar ab: 21-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12426280
Unterlagen ansehen
Watson-Marlow
913.AJ48.016
4.8 mm
79.00 €
1 Rollen
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Pumpsil wurde für die biopharmazeutische Industrie entwickelt und ist ein äußerst reiner Schlauch mit einer extrem glatten Innenfläche. Dadurch wird die Proteinbindung minimiert und eine hohe Reinheit im fertigen Produkt sichergestellt.
  • Häufige Einsatzgebiete von Pumpsil sind biopharmazeutische Single-Use-Anwendungen, pH-Kontrolle, Medienzuführung bei der Fermentation sowie genaue Dosierung, Förderung und Filtration. Lückenlose Rückverfolgbarkeit durch Lasergravur von Artikelnummer, Chargennummer und Verwendungsdatum. Vollständig dokumentierte Biokompatibilität und umfassendes Validierungspaket.
  • Leitfaden zur chemischen Kompatibilität
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
5 m
Je 1 x
60 (Shore A)
Platinbehandeltes Silikon
1,6 mm
Durchscheinend
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Watson-Marlow Pumpsil platinvernetzte Silikonschläuche