Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Mikrozentrifugenröhrchen, 2,0 ml
Diese leeren Spin-Säulen und Spin-Becher (5 bis 500 μl) eignen sich für kleinvolumige Affinitätsverfahren, wie z. B. Immunpräzipitationsassays mit Agarose-Beads.
Marke: Thermo Scientific™ 69720
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce Spin-Becher und Spin-Säulen für Mikrozentrifugen sind praktische Hilfsmittel zur Handhabung kleinvolumiger Affinitätsträger für die Proteinaufreinigung.
Weiterführende Informationen und Onlinebestellung
Diese Mikrozentrifugationseinsätze und Spin-Säulen sind praktische Hilfsmittel zur Handhabung von kleinvolumigen (5 bis 500μl) Affinitätsträgern für die Immunpräzipitation (IP) und Pulldown-Reinigungsassays. Die Auswahl aus fünf verschiedenen Ausführungen der Polypropylensäulen und dazu passenden Entnahmeröhrchen bietet vielfältige Optionen für besondere experimentelle Anforderungen. Geben Sie das Affinitätsharz und die Probe in eine der Säulen. Verwenden Sie eine Mikrozentrifuge, um Verunreinigungen durch eine effektive Wäsche zu entfernen und eluieren Sie die gereinigte Probe ohne jeden Harzverlust im Prozess. Zentrifugationssäulen gestatten es, mehr Proteine in weniger Zeit einer Affinitätsreinigung zu unterziehen.
Besondere Merkmale:
- Effektives Waschen der Proben bedeutet, dass weniger Waschgänge erforderlich sind, um verunreinigende Proteine zu entfernen
- Die effiziente Elution der Proben bedeutet, dass die Produkte der Immunpräzipitation und des Assays besser zurückgewonnen werden können
- Filtereinsätze und Säulen eliminieren die durch Affinitätsharze bedingte Verunreinigung eluierter Proben
- Dank Filtereinsätzen und Säulen entfällt die Notwendigkeit, den Überstand aus pelletierten Rückständen oder Harz zu dekantieren
- Zentrifugationsprotokolle reduzieren drastisch die Zeit, die für kleinvolumige Affinitätsprotokolle benötigt wird
- Durch die Konstruktion der Säule aus Polypropylen mit niedriger Protein-Bindung wird der Grad an nicht spezifischen Bindungen reduziert
Papierfilter für Zentrifugationsbecher mit Entnahmeröhrchen (Art.Nr. 69700):
- Nutzinhalt der Säule: 600 μl
- Harzvolumen: 20 bis 300 μl
- Filtertyp: Papier, 10 μm Porengröße
- Verschlusstyp: Der Deckel der Sammelröhrchen passt auf den Zentrifugationseinsatz
Celluloseacetatfilter für Zentrifugationsbecher mit Entnahmeröhrchen (Art.Nr. 69702):
- Nutzinhalt der Säule: 800 μl
- Harzvolumen: 20 bis 400 μl
- Filtertyp: Celluloseacetat, 0,45 μm Porengröße
- Verschlusstyp: Der Deckel der Sammelröhrchen passt auf den Zentrifugationseinsatz
- Schraubkappen für Zentrifugationssäulen mit Luer-Lock-Anschluss
Schraubkappen für Spin-Säulen (Art.Nr. 69705):
- Nutzinhalt der Säule: 900 μl
- Harzvolumen: 20 bis 400 μl
- Filtertyp: Polyethylenfilter, 10 μm Porengröße; es stehen kleine und große Fritten für unterschiedliche Probenvolumina zur Auswahl
- Verschlusskappentyp: Oben Schraubverschluss mit O-Ring, unten Stopfen zum Andrücken
- Luer-Lock-Adapter erlauben den Gebrauch von Spritzen-basierten Kits
Schnappverschlüsse für Spin-Säulen mit Entnahmeröhrchen (Art.Nr. 69725):
- Nutzinhalt der Säule: 1000 μl
- Harzvolumen: 20 bis 500 μl
- Filtertyp: Polyethylen-Filter, Porengröße 30 μm (20 bis 50 μm)
- Verschlusstyp: Schnappverschluss an der Säule (Entnahmeröhrchen ohne Deckel); Bodenstopfen zum Andrücken
Mikro-Spin-Säulen (Art.Nr. 89879):
- Nutzinhalt der Säule: 400 μl
- Harzvolumen: 5 bis 100 μl
- Filtertyp: Polyethylen-Filter, Porengröße 30 μm (20 bis 50 μm)
- Verschlusskappentyp: Oben Schraubverschluss mit O-Ring, unten Stopfen zum Andrücken
Mikrozentrifugenröhrchen (Art.Nr. 69715):
- 2 ml Fassungsvermögen
- Abgerundeter konisch geformter Boden mit unverlierbarem Schnappverschluss
- Im Lieferumfang enthalten und mit Art.Nr. 69700 kompatibel
Mikrozentrifugenröhrchen (Art.Nr. 69720):
- 2 ml Fassungsvermögen
- Kurzer konisch geformter Boden mit unverlierbarem Schnappverschluss
- Im Lieferumfang enthalten und mit Art.Nr. 69702 kompatibel
Spezifikation
2 ml | |
Pierce™ | |
Mikrozentrifugenröhrchen |
Pierce Mikrozentrifugenröhrchen für Artikelnr. 69702 | |
72 tubes | |
Mikrozentrifuge |