Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Zentrifugationssäulen – Schraubverschluss
Diese leeren Spin-Säulen und Spin-Becher (5 bis 500 μl) eignen sich für kleinvolumige Affinitätsverfahren, wie z. B. Immunpräzipitationsassays mit Agarose-Beads.
Marke:  Thermo Scientific™ 69705
Artikelnummer. 11829420
  • 192.00 € / 25 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Pierce Spin-Säulen-Schraubverschluss
Pierce™
Zentrifugationssäule
Leersäule, Polyethylenfilter
Produkt bei Raumtemperatur lagern.
25 Columns
Mikrozentrifuge, Spin-Säule
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZI392783 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog Number69705
ChargennummerZG392782 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/08/2024 Catalog Number69705
ChargennummerZD382104 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/05/2024 Catalog Number69705
ChargennummerZA382103 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2024 Catalog Number69705
ChargennummerYG361459A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/08/2023 Catalog Number69705
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ Zentrifugationssäulen – Schraubverschluss > Fassungsvermögen: 900 μl; Porengröße 10 μm; 25 Säulen