Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS C18 Säule, 10 μ m
Verwendung als C18-Allzweck-Phase für saure und neutrale Analyte.
Marke:  Thermo Scientific™ 30103-124630
730.60 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10418613
  • 778.88 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Wählen Sie Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS C18-HPLC-Säulen als universelle C18-Phase zur Verwendung in einer Vielzahl von Anwendungen.
Die stationären Hypersil Phasen sind der anerkannte Branchenstandard für die HPLC (Hochdruck-Flüssigchromatographie). Klassische Hypersil Phasen haben sich als effektives analytisches Werkzeug bewährt, sie sind gut etabliert und werden weltweit in vielen HPLC-Methoden als Referenz aufgeführt. Die Herstellung nach den Richtlinien von ISO 9001-2000 garantiert höchste Qualität.
Bei schwierigen Trennungen, die eine bessere chromatographische Leistung erfordern, empfehlen wir als Alternative die Verwendung von Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Säulen.
Eine hervorragende C18-Phase für eine Vielzahl von Anwendungen.
  • Hohe Effizienz
  • Nachgewiesene Reproduzierbarkeit
  • Außergewöhnlich zuverlässig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Analysesäule
125 mm
3 μm
120 Å
60 °C
C18
Sphärisches, vollständig poröses Silika Typ A
Umkehrphase
Umkehrphase
4,6 mm
5800 psi (400 bar)
2 bis 8
170 m²/g
L1
Hypersil, klassisch
10 %
Ja
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    18
    Stunden
    18
    Minuten
    3
    Sekunden
    22
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS C18 Säule, 10 μ m > Partikelgröße: 3 μm; 125 mm L x4.6 mm ID
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.