Learn More
BRAND™ Mikroröhrchen, ohne Graduierung, ohne Verschluss
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2 ml
Packungsgröße:
1000 Stück
Description
- Graduiert
- Betriebsbereich: -196 bis 121 °C
- Autoklavierbar bei 121 °C (2 bar) gemäß DIN EN 285.
Specifications
Specifications
| Art der Kappe | Manipulationssicherer Schraubverschluss (nicht im Lieferumfang enthalten) |
| Beschreibung | Freistehend |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Kapazität (metrisch) | 2 ml |
| Farbe | Durchsichtig |
| Material | Polypropylen |
| Temperaturbereich (metrisch) | − 196 bis 121 °C |
| Sterilität | Unsteril |
| Verschlusstyp | Schraubverschluss |
| Bodenform | Freistehend |