Learn More
Thermo Scientific™ Plate Seal for Pierce™ 96-well Microdialysis Plates
Mit diesem praktischen und zur Automatisierung geeigneten Einwegsystem für schnelle Dialyse können Sie 1 bis 96 Proben mit 10 bis 100 μl Volumen gleichzeitig verarbeiten.
Marke:  Thermo Scientific™ 88269
Artikelnummer. 12311983
  • 17.81 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Pierce 96-Well-Mikrodialyseplatte mit 10 K MWCO ist ein praktisches, für Automatisierungssysteme geeignetes Schnelldialysesystem zum Einmalgebrauch für die gleichzeitige Verarbeitung von 1 bis 96 Proben mit Volumina von 10 bis 100 μl.
Thermo Scientific Pierce Plattenversiegelung für Pierce 96-Well-Mikrodialyseplatten ist ein selbstklebendes beschichtetes Kunststoffblech, das für die Verwendung mit einer 8 Well-Streifen-Mikrodialyseplatte perforiert ist. Ausreichend für: 12 x 8 Mikrodialyse-Platten-Wells
Diese Plattendichtungen bestehen aus hochwertigem Polypropylen und schützen Proben vor Kontamination und Verdunstung, insbesondere während der Langzeitlagerung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
12 x 8 Mikrodialyse-Platten-Wells
96-Well-Platte
1 Blatt
Nach Erhalt bei Raumtemperatur lagern. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet.
Slide-A-Lyzer™
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZA41495910 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog Number88269
ChargennummerSPECS Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/01/2022 Catalog Number88269
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Plate Seal for Pierce™ 96-well Microdialysis Plates > 1 Blatt