missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
uvex Phynomic C3 Cut Protection Gloves
Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
12
Beschreibung
- Die leichte Ausführung sitzt wie eine zweite Haut und bietet sicheres Tastgefühl
- Schnittschutz Grad 3/B für mechanische Arbeiten
- Aqua-Polymer-Schaumstoffbeschichtung ist atmungsaktiv und feuchtigkeitsabweisend
- Die Handschuhe sind aus dem Materialien hergestellt, die übermäßiges Schwitzen verhindern
- Verbesserte Griffsicherheit bei trockenen und leicht feuchten Anwendungen
- Die 3D-Ergo Technologie sorgt für einen sicheren Sitz
- Frei von Schadstoffen gemäß OEKO-TEX™ Standard 100
- Hautverträglichkeit bestätigt durch das proDERM Institute for Applied Dermatological Research (11.0356-02, 11.0482-11)

Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | OEKO-TEX™ Standard 100 |
Anwendungen | Industriell |
Coating Material | Aquapolymerschaum |
Farbe | Hellblau, Grau |
Hand | Ambidextrous |
Latex Free | Yes |
Material | Polyamid, Elastan, HPPE |
Produkttyp | Cut-resistant Gloves |
Größe | 9 |
Norm EN 388 | 4X43B |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
Neues Angebot Jetzt kaufen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
uvex Phynomic C3 Cut Protection Gloves >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur