Learn More
Ansell HyFlex™ Industriehandschuh
Artikelnummer. 16079631 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
Artikelnummer. 16079631
Marke: Ansell 11542100
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der Ansell™ HyFlex™ Industriehandschuh verfügt über INTERCEPT™ Cut Resistant-Technologie für einen hohen Schutz vor Rissen.
  • Hohe Schnittfestigkeit
  • Hohe Fingerfertigkeit
  • Bequem und leicht
  • Schmutzverbergendes Design für längere Lebensdauer
  • EN 407 Kontakt-Hitzeschutzstufe 1
  • Glasfaserfrei
  • Frei von Naturgummilatex
  • Silikonfrei
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 4
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 407, CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie III
Bauweise Gestrickt
Coating Material Nitril
Farbe Schwarz
Cut Resistance Rating ANSI A7
Hand Spezifisch
Latex Free Ja
Material Aramid Fiber, Stainless Steel Fiber, Spandex, Nitrile
Produkttyp Schnittfeste Handschuhe
Größe 10
Norm EN 388 EN 388:4X32F
Zur Verwendung mit (Anwendung) Presswerkbetrieb, Handhabung von Blechen und Platten, Metallbearbeitung, Montage, Werkzeugwechsel, Schneidbrillen, Befestigungskomponenten
Farbe der Handschuhstulpe Schwarz
Art der Handschuhstulpe Gestrickt
Grip Design Ansell GRIP™ Technologie
Auskleidungsmaterial Aramidfaser, Edelstahl, Nylon, Spandex
Modell 11542100
Menge 12 Paar/Polybeutel, 12 Polybeutel/Karton.
Serie HyFlex™ 11-542
Länge (angloamerikanisch) 8.4 in.
Länge (metrisch) 21,3 cm