Learn More
Ansell HyFlex™ leichte schnittfeste Handschuhe Artikelnummer.: 12638665
Zum Warenkorb hinzufügen
Ansell HyFlex™ leichte schnittfeste Handschuhe
Artikelnummer. 12638665 Alle ansehen Ansell Produkte
9
Click to view available options
Größe:
6
8
9
10
11
Artikelnummer. 12638665
Marke: Ansell 11518090
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Handschuhe mit leichtem 18 Gauge-Futter gewährleisten eine ähnliche Beweglichkeit wie mit bloßen Händen. Ansell™ HyFlex™ 11-518 Leichte schnittfeste Handschuhe erfüllen die Schnittschutzanforderungen gemäß ANSI-Stufe 2.
  • Barehand-like dexterity for high tactility
  • First-to-market glove to provide ANSI™ Cut Level 2 in an 18 gauge style
  • Dyneema™ Diamond Technology provides high cut-to-dexterity ratio for safety with comfort
  • Soft, sheer fiber breathes to keep hands cool and dry
  • D3 pinky matches natural contours of hand
  • Thin polyurethane coating
  • Coating enables high tactility
  • High abrasion resistance extends glove life
Compliance
Schnittschutz gemäß ANSI™ Stufe 2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 3
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie II
Bauweise Gestrickt
Coating Material Polyurethan
Farbe Blau
Cut Resistance Rating ANSI A2
Produkttyp Schnittfeste Handschuhe
Größe 9
Norm EN 388 EN 388:3X31B, EN 388:3331
Zur Verwendung mit (Anwendung) Automobil, Maschinen und Ausrüstung, Metallherstellung, Chemie, Versorgungsunternehmen, Lagerung
Art der Handschuhstulpe Elastisch
Auskleidungsmaterial Nylon, Spandex, Dyneema™
Modell 11-518 9
Serie HyFlex™ 11-518
Länge (angloamerikanisch) 8,2 in.
Länge (metrisch) 21 cm
Name des Produkts
Ansell HyFlex™ leichte schnittfeste Handschuhe >