Learn More
Thermo Scientific™ Phusion Blood Direct PCR Kit
PCR direkt aus Vollblut ohne DNA-Aufreinigung.
Marke: Thermo Scientific™ F547S
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Das Phusion Blood Direct PCR-Kit wurde für die Amplifikation von DNA aus Vollblut entwickelt. Es ist keine separate DNA-Aufreinigung mehr vor der PCR erforderlich. Die modifizierte Phusion Hot-Start II High-Fidelity DNA-Polymerase ist resistent gegen im Blut vorhandene PCR-Inhibitoren und behält ihre Aktivität selbst bei Proben bei, die 40 % Vollblut enthalten.
Diese extrem präzise Proofreading-DNA-Polymerase macht das Phusion Blood Direct PCR-Kit zur idealen Wahl auch für anspruchsvolle Anwendungen wie die Klonierung. Das Phusion Blood Direct PCR-Kit ermöglicht auch die Analyse von Blutproben mit verschiedenen Antikoagulanzien, unter unterschiedlichen Lagerungsbedingungen und von verschiedenen Spezies.
Das Phusion Blood Direct PCR-Kit wurde für die Amplifikation von DNA aus Vollblut ohne vorherigen Aufreinigungsschritt entwickelt. Das Kit verwendet eine modifizierte Phusion Hot Start II DNA-Polymerase mit hoher Wiedergabetreue. Dieses hochprozessive und robuste PCR-Enzym ist resistent gegen die im Blut vorhandenen Inhibitoren und behält seine Aktivität auch bei 40 % Blutkonzentration. Das Phusion Blut-Direkt-PCR-Kit ermöglicht die Analyse von Blutproben mit verschiedenen Antikoagulanzien, unter unterschiedlichen Lagerungsbedingungen und von verschiedenen Spezies.- Keine DNA-Extraktion erforderlich
- Ermöglicht bis zu 40 % Blut in der PCR-Reaktion
- Tolerant gegenüber Heparin, Citrat und EDTA und kompatibel mit gefrorenem Blut oder Blut, das auf verschiedenen Arten von Filterpapier gelagert wird
- Die modifizierte Phusion Hot Start II DNA-Polymerase liefert spezifische und genaue Ergebnisse mit hoher Ausbeute und kurzen Protokollzeiten
Enthält:
Phusion Blut-DNA-Polymerase, 2X Phusion Blut-PCR-Puffer (mit dNTPs und MgCl2), EDTA, MgCl2, DMSO und Universal-Kontroll-Primer-Mix
Empfohlen für:
Nachweis von SNPs mit PCR-RFLP. Genotypisierung.
Spezifikation
Enthält: • 40 µl Phusion Blood II DNA-Polymerase • 1,25 ml 2X Phusion Blut-PCR-Puffer (enthält dNTPs und MgCl2) • 40 µl Universal-Kontroll-Primer-Mix • 0,5 ml 50 mM-EDTA • 1,5 ml 50 mM-MgCl2 • 0,5 ml DMSO Bei -20 °C lagern. |
|
Direkt-PCR | |
Schnell | |
100 x 20 μl-Reaktionen | |
2 U/μL | |
100 Reaktionen | |
Separate Komponenten | |
DNA |
Hoch | |
Phusion Blood II DNA-Polymerase | |
Direct PCR-Kit | |
Wet or Dry Ice | |
Integrierter Heißstart | |
Stumpf | |
Blut |