Learn More
Macherey-Nagel™ Tritest™ L Universal-pH-Papier
Artikelnummer. 10303841 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
pH-Bereich:
1 bis 11
Packungsgröße:
1 Rollen
Artikelnummer. 10303841
Marke: Macherey-Nagel™ 90510
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Mit drei Anzeigezonen für höchste Genauigkeit. Macherey Nagel™ Tritest™ pH-Papierrollen bieten dem Anwender die präzisesten Messwerte, die bei der pH-Messung möglich sind.
  • Liefert schnelle und zuverlässige Ergebnisse
  • Zeigt drei verschiedene Farben für jede vollständige pH-Einheit
  • Speziell ausgestattet mit einer hydrophoben Barriere zwischen den verschiedenen Indikatoren
Spezifikation
pH-Bereich 1 bis 11
Format Rolle
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für ein äußerst genaues Ablesen werden auf diesem Messpapier drei verschiedene Farben für jede volle pH-Einheit dargestellt
Graduierungen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Menge Je 1
Typ pH-Papier