Learn More
B Braun™ Perfusor™ Verlängerungsleitungen
Hergestellt aus Polyethylen oder PVC. B Braun™ Verlängerungsleitungen ermöglichen ein minimales Totvolumen. Ein transparentes Röhrchen sorgt für eine präzise Darstellung von Flüssigkeit.
3.04 € - 327.20 €
Spezifikation
Farbe | Durchsichtig |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Mobilisierung von Patienten |
Produkttyp | IV-Verlängerungsleitung |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Material | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Material | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10890341
|
B Braun™
8255067 |
1000 mm | Polyethylene | 0,8 ml-Priming |
327.20 €
100 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10869620
|
B Braun™
8255067 |
1000 mm | Polyethylene | 0,8 ml-Priming |
4.05 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10399603
|
B Braun™
8722935 |
1500 mm | Polyethylene | 1,2 ml-Priming |
3.04 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10859280
|
B Braun™
8722935 |
1500 mm | Polyethylene | 1,2 ml-Priming |
204.63 €
100 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
15849455
|
B Braun™
8722870N |
750 mm | PVC | 0,5 ml-Priming |
48.85 €
25 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10264934
|
B Braun™
8255059 |
500 mm | Polyethylene | 0,4 ml-Priming |
312.00 €
100 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
- Transparentes Röhrchen für exakte Probensicht
- Minimales Totvolumen
- Luer-Lock Verbindungsstück
- Verwendung mit Spritzenpumpen bis zu einem Druck von < 2 bar möglich
Spezifikation
Durchsichtig | |
Mobilisierung von Patienten | |
IV-Verlängerungsleitung |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
B Braun™ Perfusor™ Verlängerungsleitungen