Learn More
B Braun™ Perfusor™ Verlängerungsleitungen
Hergestellt aus Polyethylen oder PVC. B Braun™ Verlängerungsleitungen ermöglichen ein minimales Totvolumen. Ein transparentes Röhrchen sorgt für eine präzise Darstellung von Flüssigkeit.
Marke:  B Braun™ 8255059
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10264934
  • 312.00 € / 100 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Transparentes Röhrchen für exakte Probensicht
  • Minimales Totvolumen
  • Luer-Lock Verbindungsstück
  • Verwendung mit Spritzenpumpen bis zu einem Druck von < 2 bar möglich
Spezifikation
Spezifikation
Polyethylene
Mobilisierung von Patienten
IV-Verlängerungsleitung
Durchsichtig
500 mm
0,4 ml-Priming
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
B Braun™ Perfusor™ Verlängerungsleitungen > Länge:500mm