Learn More
Memmert™ Untere Einschub-Tropfschale aus Edelstahl für SN30, 15 mm
Nicht perforierte Einschub-Tropfschalen aus Edelstahl.
Marke: Memmert™ SN30B02070
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zubehör
- Kann die Temperaturverteilung beeinflussen
- Gefertigt aus Edelstahl
- Felgenhöhe: 15 mm
Spezifikation
Sterilisator SN30 | |
Auffangschale | |
Rand: 15 mm | |
Edelstahl |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Memmert™ Untere Einschub-Tropfschale aus Edelstahl für SN30, 15 mm > Kann verwendet werden mit: SN30
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur