Learn More
Eppendorf™ PCR-reine epT.I.P.S.™ Nachfüllpack
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7139305 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0.1 to 10μL
0.1 to 20μL
0.25 to 2.5mL
0.5 to 20μL
2 to 200μL
20 to 300μL
50 to 1000μL
50 to 1250μL
Länge (metrisch):
34mm
40mm
46mm
53mm
55mm
71mm
76mm
103mm
115mm
Gestellfarbe:
Blau
Grün
Rot
dunkelgrau
dunkelgrün
gelb
hellgrau
mittelgrau
orange
Menge:
480 Tips (10 Trays x 48 Tips)
960 Tips (10 Trays x 96 Tips)
Packungsgröße:
480 Stück
960 Stück
Artikelnummer. 15801515
Marke: Eppendorf™ 0030073835
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Eppendorf™ PCR clean epT.I.P.S.™ Nachfüllpacks sind die perfekte Kombination, die eine kraftreduzierte Spitzenbefestigung und den kraftreduzierten Spitzenabwurf mit vollständiger Abdichtung ermöglicht.
  • Weniger Abfall im Vergleich zu Einweggestellen
  • Die Nachfülltabletts können für die anschließende Verwendung bei max. 121° C in Verpackungen und ohne Folie autoklaviert werden
  • Das Nachfüllsystem ist je nach Größe der Spitze entweder zweiseitig oder stapelweise verpackt
  • Erhältlich in den Reinheitsgraden Eppendorf Quality und PCR-rein
  • Farbcodierte Tabletts für die einfache Volumen- und Pipettenidentifizierung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 20 to 300μL
Gefiltert Ungefiltert
Farbe Orange
Gestellfarbe orange
Autoklavierbar Autoklavierbar
Länge (metrisch) 55mm
Reinigungsnachweise PCR clean
Verpackung Reloads
Menge 960 Tips (10 Trays x 96 Tips)
Farbcode Orange
Produktlinie epT.I.P.S.