Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Hefeextraktpulver
Oxoid Hefeextraktpulver ist ein Autolysat für Trockenhefe, das eine nahrhafte Quelle für Stickstoff und Vitamine darstellt.
Marke:  Thermo Scientific™ LP0021R
503.60 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11493979
  • 867.00 € / 2.50 Kilogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Oxoid Hefeextraktpulver ist ein Autolysat für Trockenhefe, das eine nahrhafte Quelle für Stickstoff und Vitamine darstellt.
  • Empfohlen für die Plattenanzahl von Organismen in Wasser
  • Erhöht die Ausbeute von Organismen vieler Medien oder Fermentationsbrühen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Hefeextraktpulver
Pulver
Mikrobiologische Medien
Je 1
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer4487920 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/04/2025 Catalog NumberLP0021R
Chargennummer4445142-02 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/03/2024 Catalog NumberLP0021R
Chargennummer4351289-02 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/06/2022 Catalog NumberLP0021R
Chargennummer4339664-02 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/03/2022 Catalog NumberLP0021R
Chargennummer4307943-02 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/06/2021 Catalog NumberLP0021R
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Oxoid™ Hefeextraktpulver > Hefeextraktpulver 2,5 kg