Learn More
Fisher BioReagents™ Medien-Additive für die Mikrobiologie: Hefeextrakt
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2000 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2 Kilogramm
500 Gramm
Beschreibung
Wasserlöslicher Anteil autolyisierter Frischhefe, die in bakteriologischen Kulturmedien verwendet wird
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Bakterienkultur |
| Form | Dehydriert |
| Güte | Molekulargenetik |
| Medientyp | Hefeextrakt |
| Produkttyp | Mikrobiologische Medien |
| Verpackungsart | Poly-Flasche |
| Menge | 500 g |