Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Hefeextraktpulver
Artikelnummer. p-4522648
Click to view available options
Menge:
500 g
Je 1
5 kg
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10108202
Marke: Thermo Scientific™ LP0021B
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Oxoid Hefeextraktpulver ist ein Autolysat für Trockenhefe, das eine nahrhafte Quelle für Stickstoff und Vitamine darstellt.
Oxoid Hefeextraktpulver ist ein Autolysat für Trockenhefe, das eine nahrhafte Quelle für Stickstoff und Vitamine darstellt.
  • Empfohlen für die Plattenanzahl von Organismen in Wasser
  • Erhöht die Ausbeute von Organismen vieler Medien oder Fermentationsbrühen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Dehydrated Powder, Ambient & Dry Storage
Beschreibung Hefeextraktpulver
Form Pulver
Produkttyp Mikrobiologische Medien
Zur Verwendung mit (Anwendung) Culture media or fermentation processes
Menge 500 g
Protein Source Yeast Extract
For Research Use or Further Manufacturing. Not for diagnostic use or direct administration into humans or animals.