Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Hefeextraktpulver
Oxoid Hefeextraktpulver ist ein Autolysat für Trockenhefe, das eine nahrhafte Quelle für Stickstoff und Vitamine darstellt.
Marke: Thermo Scientific™ LP0021T
1077.57 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Oxoid Hefeextraktpulver ist ein Autolysat für Trockenhefe, das eine nahrhafte Quelle für Stickstoff und Vitamine darstellt.
- Empfohlen für die Plattenanzahl von Organismen in Wasser
- Erhöht die Ausbeute von Organismen vieler Medien oder Fermentationsbrühen
Spezifikation
Hefeextraktpulver | |
Pulver | |
Mikrobiologische Medien | |
5 kg |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
4494221 | Analysenzertifikat | 28/03/2025 | LP0021T |
4479839 | Analysenzertifikat | 05/12/2024 | LP0021T |
4450781-02 | Analysenzertifikat | 25/04/2024 | LP0021T |
4443038-02 | Analysenzertifikat | 04/04/2024 | LP0021T |
4447347-02 | Analysenzertifikat | 25/03/2024 | LP0021T |