Learn More
BRAND™ EASYCAL™ 5.0 Serverlizenz
Serverlizenz der EASYCAL 5.0 Kalibrierungssoftware mit kostenlosen Updates.
Marke: BRAND™ 708414
Beschreibung
Die EASYCAL™ 5 Kalibriersoftware erleichtert die Überwachung von Liquid Handling-Instrumenten wie Kolbenhubgeräten, wie Pipetten, Dispenser, Büretten und Handspender, sowie volumetrischen Instrumenten aus Glas oder Kunststoff, basierend auf GLP/GMP und DIN EN ISO 9001. EASYCAL™ 5 Software kann für BRAND Geräte sowie Geräte anderer Hersteller verwendet werden.
- Berechnet und vergleicht automatisch alle Werte mit den Toleranzen aus aktuellen Normen oder individuell definierten Grenzwerten (Toleranzen zahlreicher Geräte und die Schnittstelleneinstellungen von über 100 Prüfgeräten (z. B. Waagen) sind bereits für Sie gespeichert)
- Wählen Sie zwischen einer eigenständigen Lizenz für die Arbeit auf einer Workstation oder einer Client/Server-Version für paralleles, verteiltes Arbeiten auf mehreren Workstations
- Eine eigenständige Lizenz wird für kleine Labore empfohlen, in denen die Kalibrierung von einer Person durchgeführt wird
- Die Client/Server-Version und die zugehörigen Floating-Lizenzen eignen sich ideal für größere Labore, in denen die Kalibrierung an mehreren Arbeitsstationen durchgeführt wird
- Für die Prüfung von Liquid Handling-Geräten und volumetrischen Geräten aus Glas und Kunststoff gemäß Normen wie ISO 8655, ISO 4787 und anderen
- Offene Software, geeignet für alle volumetrischen Instrumente von jedem Hersteller
- Die umfangreiche Bibliothek mit Gerätespezifikationen vieler bekannter Hersteller kann vom Anwender erweitert und modifiziert werden, um den Einstieg zu erleichtern und die Dateneingabe zu minimieren
- Suchen und finden Sie schnell und einfach den Verantwortlichen, den Testverlauf und das nächste Testdatum
- Kontinuierliche Kontrolle des aktuellen Ist-Zustands während der Tests durch grafische Darstellungen und Echtzeitberechnung statistischer Werte
- Erinnerungsfunktion für anstehende Tests mit automatischen E-Mail-Benachrichtigungen, die an den Gerätebesitzer gesendet werden
- Integration von Adressdaten Ihrer Kunden und Lieferanten in eine Geschäftspartnerdatenbank
- Benutzerverwaltung mit Benutzerrollen (z. B. Inspektor, Supervisor und Systemadministrator) und Zugriffsbeschränkung auf EASYCAL-Funktionen
- Vier-Augen-Prinzip für die Freigabe kritischer Daten wie Testpläne, Kalibrieraufträge vor dem Drucken von Zertifikaten und Gerätespezifikationen
- RS-232-Schnittstellenanschluss für Messgeräte wie Waagen, Thermometer, Barometer und Hygrometer mit automatischer Datenübertragung der Messwerte
- Passen Sie Zertifikate und Prüfprotokolle im integrierten Zertifikatseditor an Ihre Anforderungen an
Spezifikation
Kalibrierungssoftware | |
Kalibrierungen für große Labore |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13