Learn More
Thermo Scientific™ Raka-Ray-Agar-Basis (dehydriert)
Isolieren Sie Milchsäurebakterien in Bier und Brauereiprozessen mit dem von ASBC und EBC empfohlenen Nährboden.
Marke:  Thermo Scientific™ CM0777B
214.51 EUR gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10118042
  • 237.00 € / 500 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Isolieren Sie Milchsäurebakterien in Bier und Brauereiprozessen mit der Thermo Scientific™ Oxoid™ Raka-Ray-Agar-Basis (dehydriert). Der Nährboden basiert auf Zusammensetzung nach Saha, Sondag und Middlekauff1 und wird von der American Society of Brewing Chemists (ASBC)2 und der European Brewing Convention (EBC)3 empfohlen.
Mitglieder der Familie Lactobacillaceae, die im Brauereiprozess auftreten, sind wichtige Verderb verursachende Organismen, da ihre Wachstums- und Stoffwechselprodukte häufig ernsthaft den Geschmack beeinträchtigen. Der Nachweis wird durch die vielfältigen Ansprüche der Familie hinsichtlich Nährstoffe und Umgebung erschwert.
Raka-Ray-Agar1 ermöglicht Brauern die schnelle und genaue Überwachung von Bier im Brauprozess auf eine Vielzahl von Organismen, einschließlich Pediokken.
Untersuchungen, bei denen dem Universal Beer Agar verschiedene Kombinationen von wachstumsfördernden Wirkstoffen hinzugefügt wurden, führten zur Identifizierung einer Reihe von Wirkstoffen, darunter Sorbitanmonooleat, Leberextrakt, Hefeextrakt und N-Acetylglucosamin, deren Zugabe im Vergleich zu nicht modifiziertem Universal Beer Agar bessere Ergebnisse hinsichtlich Koloniegröße, Kolonienanzahl und Inkubationszeit erzielte.
Diese Untersuchungen lieferten die Grundlage für die Zusammensetzung des Raka-Ray3 -Nährbodens, in dem Sorbitanmonooleat als Stimulant für Milchsäurebakterien im Allgemeinen enthalten ist4. Fructose ist als die wesentliche Kohlenhydratquelle für Lactobacillus fructivorans5 präsent. Maltose ist für den Nachweis von Lactobazilli, die keine Glucose verwerten können6, enthalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Raka-Ray-Agar (Basis)
Agar
Für 6,5 l Medium
Pulver
500 g
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer6235489 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/03/2025 Catalog NumberCM0777B
Chargennummer6171970 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/12/2024 Catalog NumberCM0777B
Chargennummer6196880 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/12/2024 Catalog NumberCM0777B
Chargennummer6157051 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/09/2024 Catalog NumberCM0777B
Chargennummer6137483 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/08/2024 Catalog NumberCM0777B
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Raka-Ray-Agar-Basis (dehydriert) > Raka-Ray-Agar-Basis; 500 g
Nur für Laboranwendungen