Learn More
Cole-Parmer™ Kabelbinder aus Polypropylen
Halten Sie die Artikel während des Autoklavierens mit diesen Bindern gebündelt. Cole-Parmer™ Kabelbinder aus Polypropylen sind ideal für Schlauchbündel.
Marke:  Cole-Parmer™ 06830-95
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11733391
  • 436.00 € / 1000 Stück
Verfügbar ab: 10-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Halten Sie die Artikel während des Autoklavierens mit diesen Bindern gebündelt.Cole-Parmer™ Kabelbinder aus Polypropylen sind ideal für Schlauchbündel.
  • Kabelbinder aus Polypropylen (PP) sind beständig gegen eine Reihe von Chemikalien
  • UV-beständig
  • Erhältlich in Verpackungseinheiten zu 1000 Stück
Spezifikation
Spezifikation
Kabelbinder
Schwarz
1.000/Packung
Polypropylen
20 cm
Ideal für Schlauchbündel
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Kabelbinder aus Polypropylen > Farbe:Schwarz; Länge:20cm