Learn More
VistaLab™ Technologies Duracell™ Ultra CR2 Ersatzakku für Ovation™ QS Pipette
3 Volt-Lithium-Batterie mit einer erwarteten Lebensdauer von mindestens einem Jahr bei typischem Gebrauch.
Marke: VistaLab™ Technologies 9057-4001
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
CR2-Batterie | |
Ovation Pipetten mit einstellbarem Volumen | |
5 in. | |
1 in. |
CR2032 | |
Je 1 | |
3 in. | |
3 V |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
VistaLab™ Technologies Duracell™ Ultra CR2 Ersatzakku für Ovation™ QS Pipette > CR2-Batterie
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur