Learn More
Corning™ PYREX™ 7079 Pipetten
Auf Volumenabgabe (TD) mit Blow-Out kalibriert. Corning™ Pyrex™ Serologische Einweg-Glaspipetten (Großpackung) erleichtern und beschleunigen durch ihre langen, schlanken, konischen Spitzen das Pipettieren.
Marke: Corning™ 7079-10N
350.82 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Negative Graduierung
- Feuerpolierte Spitzen gewährleisten störungsfreie, gleichmäßige Durchflussraten
- Farben gemäß ISO-Normen
- Nicht steril, ohne Verschluss, in Großpackung
Spezifikation
Ja | |
Glas | |
0.1 ml | |
Rund | |
0.33 oz. | |
Serologische Pipette |
ASTM E714 | |
Ja | |
2 ml | |
Großpackung | |
10 ml | |
Ja |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30