Learn More
Grant Instruments™ OLS Aqua Pro Orbital- und Linear-Schüttelbad
Der patentierte Kombimechanismus aus orbitaler und linearer Schüttelbewegung des OLS26 ermöglicht die Optimierung von Belüftung und Scherkraft-Mischen und gewährleistet damit wiederholbare Ergebnisse.
Marke:  Grant Instruments™ OLS26
3629.63 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15345802
  • 6655.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Der patentierte, kombinierte orbitale und lineare Schüttelmechanismus des OLS26 ermöglicht die Optimierung der Belüftung und Scherkräfte beim Mischen für reproduzierbare Ergebnisse.
  • Raumtemperatur +5 °C bis 99 °C
  • Kann mit zusätzlicher Kühlung bis 0 °C betrieben werden
  • Zeitschaltuhr und Voreinstellungen
  • Ablasshahn und transparenter Deckel
  • Modelle mit 120 V und 230 V erhältlich
  • Einstellbare Schüttelintensität und Geschwindigkeit bis zu 200 U/min
  • Universaltablett und Polycarbonat-Deckel sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten
  • OLS26 kombiniert Orbitalschütteln und lineares Schütteln in einem Bad
  • Ausgezeichnete Temperaturleistung mit Stabilität und Gleichmäßigkeit bei ±0,1 °C
  • Zwei-Punkt-Kalibrierung durch den Anwender für optimale Genauigkeit
  • Einfacher Wechsel zwischen orbitaler und linearer Bewegung, einfach die Schale um 180 Grad drehen
  • Diskreter Schüttelmechanismus maximiert den Arbeitsbereich
  • Einfach einzusetzende und zu entnehmende Schalen für das Schüttelbad, auch mit Last
  • Großes Angebot an zusätzlichen Schalen für das Schüttelbad für einen sicheren Halt der am häufigsten verwendeten Gefäße
  • Die Doppelanzeige zeigt die Temperatur und die Schüttelgeschwindigkeit
  • Einstellbare Schüttelintensität und Geschwindigkeit
  • Anwenderdefinierter Temperatur-Alarm und Abschaltung
  • Fortschrittlicher Trockenstart/Austrocknungsschutz
  • Countdown-Zähler von 1 bis 999 Minuten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
9 mm
Umgebungstemperatur plus 5 °C bis 99 °C (0 °C bis 99 °C mit Zubehörkühlung)
Orbital/Linear-Schüttelbad
±0,1 °C
565 mm
335 mm
Schüttelbad, Universal-Schütteltablett, Polycarbonat-Deckel
20 bis 200 U/min
26 l
41 °F bis 210,2 °F
Bei 70 °C ±0,1 °C
325 mm
Grant Instruments OLS Aqua Pro Orbital
Name des Produkts
Grant Instruments™ OLS Aqua Pro Orbital- und Linear-Schüttelbad > Größe:26 l-Tank