Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ Schüttelwasserbäder
Diese Schüttelwasserbäder mit einem Füllvolumen von bis zu 27 Litern (7 Gallonen) sind mit einer anwenderfreundlichen, intuitiven digitalen Steuerung ausgestattet.
Marke: Fisherbrand™ FSSWB27
2334.15 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Bei einer Kapazität von bis zu 27 Litern (7 Gallonen) verfügen Fisher Scientific™ Isotemp™ Schüttelwasserbäder über eine intuitive digitale Steuerung und sind einfach zu verwenden. Diese vielseitigen Schüttelwasserbäder können über ein breites Spektrum an Anwendungen von Biowissenschaften bis zur Qualitätssicherung und -kontrolle verwendet werden. Verlassen Sie sich auf die neuesten Technologien, Funktionen und Optionen für die ideale Kombination aus Leistungsfähigkeit, Anwenderfreundlichkeit und Zuverlässigkeit.
- Durch die neuartige Konstruktion ohne Spule lässt sich das Bad einfach reinigen und pflegen
- Optimale Zeitplanung durch die Zeitschaltuhr
- Eine Schutzabschaltung bei zu niedrigem Füllstand verhindert ein Überhitzen und Schäden
- Komfortable Speicherung häufig verwendeter Einstellungen mit Voreinstellungen für Temperatur und Schüttelgeschwindigkeit
- Neue akustische Alarme
- Einfache Bedienung und Überwachung mit symbolbasiertem grafischem Display
- Bietet mit dem neuen aufklappbaren Deckel und einer größeren Höhe Platz für höhere Laborartikel
- Mit Schüttelmotor und neu entwickelter Pumpe
Spezifikation
Edelstahl 304 | |
27 l-Schüttelwasserbad | |
UL, CE, FDA Klasse I | |
Monochrom-LCD | |
Giebelabdeckung aus Edelstahl, Tablett für Schüttler | |
Isotemp SWB 27 | |
3 | |
± 0,05 °C | |
100/115 V 200/230 V 50/60 Hz |
Digital | |
27 l (7.1 gal.) | |
Umgebungstemperatur +5 bis 100 °C | |
1500 W | |
Epoxidpulverbeschichteter kaltgewalzter Stahl | |
N5-20. (Erfordert eine 20-A-Buchse.) | |
±0,1 °C | |
394 x 938 x 249 mm (15.5 x 36.9 x 9.8 in.) | |
11.2 – 13.1/5.4 – 6.3 (120 V/230 V) |
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller