Learn More
Bohlender™ Probennahmepumpe aus Polypropylen
Marke: Bohlender™ A124-16
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
100 bis 2.000 ml-Flaschen | |
Polypropylen, PTFE | |
60 mL |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Weitere Unterlagen
DateigrößeVersion: 469.6 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bohlender™ Probennahmepumpe aus Polypropylen > Kapazität: 60 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur