Learn More
Spectrum™ Labs Gepaarte Standard- und gewichtete Verschlüsse aus Polypropylen, orange/weiß
Kann in Verbindung mit einem normalem Verschluss verwendet werden, um eine vertikale Position des Dialyseschlauchs zu erreichen und so die Dialyserate zu erhöhen.
Marke: Spectrum™ Labs 132753
274.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Kann in Verbindung mit einem normalem Verschluss verwendet werden, um eine vertikale Position des Dialyseschlauchs zu erreichen und so die Dialyserate zu erhöhen. Der Polypropylen-Verschluss enthält einen säuregewaschenen, fluorkohlenstoffbeschichteten Edelstahlstab, der auf der Rückseite eingebettet ist. Nicht zur Verwendung mit Schläuchen aus Zelluloseester oder PVDF.Spezifikation
Gepaarte Standard- und gewichtete Verschlüsse | |
Autoklavierbar | |
Gepaarte Standard- und gewichtete Verschlüsse | |
Autoklavierbar | |
20 Packung |
Polypropylen | |
Polypropylen | |
Orange/weiß | |
0°bis 121 °C | |
Für RC-Dialyseschläuche mit Standardgütegrad |