Learn More
Sartorius Optifit 5 bis 350 l-Spitzen, Einzel-Nachfüllpackung
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Die optimale Wahl für Ihren Pipettierer
Marke:  Sartorius 790353
112.99 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11776297
  • 140.00 € / 1440 Stück
Verfügbar ab: 05-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Perfekter Sitz der Spitzen und perfekte Abdichtung am Pipettierer ergeben bestmögliche Genauigkeit und Präzision. Kompatibel mit der Optiload Funktion von Picus, eLINE™, mLINE™ und Proline™ Plus Pipettierern, wodurch sich Ansetzen und Abwurf der Spitzen ergonomisch und problemlos gestalten.
  • Präzisionsgefertigte Spitzen
  • Bestmögliche Genauigkeit und Präzision
  • Auch für Pipettierer der meisten anderen Hersteller geeignet
  • Herstellung im Reinraum entsprechend ISO 8
  • Aus höchstwertigem, nicht recyceltem Polypropylen
  • Zertifiziert DNase-, RNase- und Endotoxin-frei
  • Elektronenstrahlsterilisiert
  • Die informativen Gestelletiketten mit Volumen, Produktnummer und Chargennummer verbessern die Spitzenidentifikation und die Rückverfolgbarkeit.
  • Gestelle, Tabletts und Spitzen sind zu 100 % wiederverwertbar
  • Luftdichte Kunststoffverpackung um das Gestell gewährleistet Reinheit bei Transport und Lagerung (Kunststoffverpackungsmaterial ist normaler Abfall)
  • 20 Tabletts mit 96 Spitzen, je nach Spitzenvolumen
  • Die Spitzentabletts sind farbcodiert und ermöglichen so die Zuordnung zum passenden farbcodierten Pipettierer
  • Autoklavierbar bei 121 °C für 20 Minuten
Zertifizierungen
CE-zertifiziert. Hergestellt gemäß ISO 9001 und ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
5 bis 350 μl
Steril
Autoklavierbar
5,4 cm
Frei von DNase, RNase, ATP und Endotoxin
Nachfüllpackung
Nachfüllpack
Orange
Sartorius Picus, Sartorius eLINE, Sartorius mLINE, Sartorius Proline Plus
Optifit
Non-filtered
Orange
2,12 in.
CE, ISO 9001, ISO 13485
Sartorius™ eLINE™
Standard
Non-filtered Tips
Single-use
No
Polypropylen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer502023986 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum10/03/2025 Catalog Number790353
Chargennummer501976540 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum21/11/2024 Catalog Number790353
Chargennummer501935798 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum29/08/2024 Catalog Number790353
Chargennummer501889825 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum13/07/2024 Catalog Number790353
Chargennummer501830220 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum07/06/2024 Catalog Number790353
Name des Produkts
Sartorius Optifit 5 bis 350 l-Spitzen, Einzel-Nachfüllpackung > 5 bis 350 μl;54 mm L; orange; vorsterilisiert; Nachfüllpackung; Menge: 15 x 96