Learn More
Notrax Guzzler™ Absorbent Barrier Carpet Mat
Notrax Guzzler™ Tough, long-lasting carpet mat with raised rubber borders on all 4 sides acts as a containment barrier and can hold up to 6 liters of water per square meter. The raised waffle pattern works double duty to remove and trap dirt and moisture.
Marke:  Notrax 166S0034BR
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17781978
  • 80.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Die robuste, langlebige Teppichmatte mit erhöhten Gummirändern auf allen 4 Seiten dient als Auffangvorrichtung und kann bis zu 6 l Wasser pro Quadratmeter aufnehmen
  • Das erhöhte Waffelmuster entfaltet seine doppelte Wirkung beim Entfernen und Auffangen von Schmutz und Feuchtigkeit
  • Gummiverstärkte Ränder und Rückseiten sorgen für maximale Beständigkeit
  • Die befestigte Rückseite minimiert Bewegungen auf sämtlichen Oberflächen und sorgt für einen erhöhten Sitz der Matte, sodass feuchte Hartböden darunter trocknen können
Spezifikation
Spezifikation
Braun
120 cm
Matten für Industrie und Gewerbe
47 in.
Polypropylen
90 cm
Name des Produkts
Notrax Guzzler™ Absorbent Barrier Carpet Mat > Teppichschutzmatte; Länge: 120 cm; Breite: 90 cm