Learn More
Gilac™ Half Size Food Contact Certified Pallet
Half Size Food Contact Certified Pallet is ideal for equipping preparation area cold rooms.
Marke: Gilac™ G052260
Beschreibung
- Food contact certified plastic pallet.
- Ideal for equipping preparation area cold rooms.
- Load capacity when stationary: 600 kg
- Load capacity in motion: 400 kg
- Storage prohibited on racks: the pads of the pallets are incompatible with the rails of the racks.
Spezifikation
Aero Tote Palette | |
800 x 600 x 120 mm | |
120 mm | |
800 mm | |
600 mm |
Black | |
4.7 in. | |
31.5 in. | |
23.6 in. |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 11
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gilac™ Half Size Food Contact Certified Pallet > Half Size Food Contact Certified Pallet; Dimensions (L x W x H): 800 x 600 x 120 mm; Color: Black
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur