Learn More
Sartorius Optifit-Spitze, Nachfüllpackung
GREENER_CHOICE
Gewährleistet die perfekte Passform und auslaufsichere Abdichtung für Sartorius Pipetten. Sartorius Optifit Spitzen, Nachfüllpackung, fördern maximale Pipettiergenauigkeit und -reproduzierbarkeit. Die Spitzen werden in einer nach ISO 8 zertifizierten Reinraumumgebung hergestellt und sind steril oder nicht steril in einer Reihe von Volumina erhältlich.
Marke:  Sartorius 790202
62.79 EUR gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10620803
  • 94.55 € / 960 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
0,5 bis 200 μl
Unsteril
Autoklavierbar
CE, ISO 9001, ISO 13485
Sartorius™ Biohit™ Picus
Standard
Non-filtered Tips
Single-use
No
Polypropylen
Ungefiltert
Transparent
5,1 cm
Autoklavieren bei 121 °C
Racks
Refill Tower
Gelb
Sartorius™ Biohit™ Picus, Sartorius™ eLINE™, Sartorius™ mLINE™, Sartorius™ Proline™ Plus
Optifit
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    45
    Stunden
    22
    Minuten
    14
    Sekunden
    39
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie bis zu 92 % bei Geräten für Liquid Handling
    Aktionscode: 24150
    Gültig bis zum2025-03-14
    Tage
    1
    Stunden
    1
    Minuten
    45
    Sekunden
    20
  • Mehrere Hersteller
    Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre Bedürfnisse
    Aktionscode: 24134
    Gültig bis zum2025-03-31
    Tage
    15
    Stunden
    22
    Minuten
    14
    Sekunden
    39
  • Mehrere Hersteller
    Liquid Handling mühelos meistern.
    Aktionscode: 24122
    Gültig bis zum2025-04-13
    Tage
    28
    Stunden
    22
    Minuten
    14
    Sekunden
    39
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24155
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    45
    Stunden
    22
    Minuten
    14
    Sekunden
    39
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.03.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius Optifit-Spitze, Nachfüllpackung > 0,5 bis 300 μl; unsteril; Nachfüllaufsatz, 10 x 96-Tablett