Learn More
Gibco™ Opti-MEM™ I Serumreduziertes Medium, GlutaMAX™ Supplement
Opti-MEM™ I Serumreduziertes Medium, GlutaMAX™ Supplement
Marke: Gibco™ 51985026
69.60 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Opti-MEM™ Reduced-Serum Medium ist ein verbessertes Minimal Essential Medium (MEM), das eine Reduktion der Fötales Kälberserum Supplementierung um mindestens 50 % ermöglicht, ohne Veränderung der Wachstumsrate oder Morphologie. OPTi-MEM™ wird auch zur Verwendung mit Reagenzien für die Transfektion kationischer Lipide (z. B. Lipofectamine™ Reagenz) empfohlen. Opti-MEM™ kann mit einer Vielzahl an Zellen in Suspension sowie adhärenter Säugetierzellen, einschließlich Sp2, AE-1, CHO, BHK-21, HEK, und primären Fibroblasten verwendet werden. Wir bieten eine Vielzahl von Gibco™ Opti-MEM™ Modifikationen an für verschiedene Zellkulturanwendungen Weitere Informationen erhalten Sie bei Technischer Kundendienst.Gibco™ Opti-MEM™ ist ein einzigartiges Medium, das Insulin, Transferrin, Hypoxanthin, Thymidin und Spurenelemente enthält. Diese Zusatzkomponenten ermöglichen eine Reduzierung der Serumsupplementation um mindestens 50 %. Gibco™ Opti-MEM™ mit GlutaMAX™ Supplement ist ein anwenderfreundliches Nährmedium, das die Ansammlung von giftigem Ammoniak minimiert und Zellviabilität und Zellwachstum verbessert.
Verwendungszweck des Produkts
Zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik. ACHTUNG: Nicht geeignet für therapeutische Zwecke bei Menschen und Tieren. Zweckentfremdete Verwendung kann eine Verletzung lokaler gesetzlicher Bestimmungen darstellen.
cGMP-Fertigungs- und -Qualitätssystem
Gibco™ Opti-MEM™ wird in einer cGMP-konformen Einrichtung hergestellt, die sich in Paisley, Schottland (Großbritannien) befindet. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert. Für eine kontinuierliche Versorgung bieten wir ein identisches Gibco™ Opti-MEM ™ Produkt an, das an unserem Standort in Grand Island (USA) hergestellt wird (31985-070). Diese Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
Gibco™ Opti-MEM™ verwendet ein Natriumbikarbonat-Puffersystem (2.4 g/l) und erfordert daher eine Umgebung mit 5-10 % CO2 , um den physiologischen pH-Wert aufrechtzuerhalten.
Spezifikation
Gemäß Norm ISO 13485, FDA | |
Opti-Mem™ Serum-reduziertes Medium, 500 ml, flüssig, 1x Konzentration, pH 7,0 bis 7,4, mit GlutaMAX™, Phenolrot, Natriumpyruvat, Haltbarkeit 18 Monate, Osmolalität 280 bis 320 mOsm/kg, für Säugetierzellkulturen, Transfektionen | |
Flüssig | |
GlutaMAX, Phenolrot, Natriumpyruvat | |
7,0 bis 7,4 |
2 bis 8 °C | |
1 X | |
Serum-reduziertes Medium | |
Säugetierzellkultur, Transfektion | |
500 ml |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 12
Brochure: GlutaMax supplement - keep your cells healthier for longer
DateigrößeVersion: 1 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ Opti-MEM™ I Serumreduziertes Medium, GlutaMAX™ Supplement > 500 ml
Für In-vitro-Diagnostik.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur