Learn More
Gibco™ Opti-MEM™ I Serumreduziertes Medium, GlutaMAX™ Supplement
GREENER_CHOICE
Opti-MEM™ I Serumreduziertes Medium, GlutaMAX™ Supplement
Marke:  Gibco™ 51985042
658.80 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11574506
  • 732.00 € / 10 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Description
Description
Opti-MEM™ Reduced-Serum Medium ist ein verbessertes Minimal Essential Medium (MEM), das eine Reduktion der Fötales Kälberserum Supplementierung um mindestens 50 % ermöglicht, ohne Veränderung der Wachstumsrate oder Morphologie. OPTi-MEM™ wird auch zur Verwendung mit Reagenzien für die Transfektion kationischer Lipide (z. B. Lipofectamine™ Reagenz) empfohlen. Opti-MEM™ kann mit einer Vielzahl an Zellen in Suspension sowie adhärenter Säugetierzellen, einschließlich Sp2, AE-1, CHO, BHK-21, HEK, und primären Fibroblasten verwendet werden. Wir bieten eine Vielzahl von Gibco™ Opti-MEM™ Modifikationen an für verschiedene Zellkulturanwendungen Weitere Informationen erhalten Sie bei Technischer Kundendienst.
Gibco™ Opti-MEM™ ist ein einzigartiges Medium, das Insulin, Transferrin, Hypoxanthin, Thymidin und Spurenelemente enthält. Diese Zusatzkomponenten ermöglichen eine Reduzierung der Serumsupplementation um mindestens 50 %. Gibco™ Opti-MEM™ mit GlutaMAX™ Supplement ist ein anwenderfreundliches Nährmedium, das die Ansammlung von giftigem Ammoniak minimiert und Zellviabilität und Zellwachstum verbessert.
Verwendungszweck des Produkts
Zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik. ACHTUNG: Nicht geeignet für therapeutische Zwecke bei Menschen und Tieren. Zweckentfremdete Verwendung kann eine Verletzung lokaler gesetzlicher Bestimmungen darstellen.
cGMP-Fertigungs- und -Qualitätssystem
Gibco™ Opti-MEM™ wird in einer cGMP-konformen Einrichtung hergestellt, die sich in Paisley, Schottland (Großbritannien) befindet. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert. Für eine kontinuierliche Versorgung bieten wir ein identisches Gibco™ Opti-MEM ™ Produkt an, das an unserem Standort in Grand Island (USA) hergestellt wird (31985-070). Diese Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
Gibco™ Opti-MEM™ verwendet ein Natriumbikarbonat-Puffersystem (2.4 g/l) und erfordert daher eine Umgebung mit 5-10 % CO2 , um den physiologischen pH-Wert aufrechtzuerhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Gemäß Norm ISO 13485, FDA
Opti-Mem™ Serum-reduziertes Medium, 10 x 500 ml, flüssig, 1x Konzentration, pH 7,0 bis 7,4, mit GlutaMAX™, Phenolrot, Natriumpyruvat, Haltbarkeit 18 Monate, Osmolalität 280 bis 320 mOsm/kg, für Säugetierzellkulturen, Transfektionen
Flüssig
GlutaMAX, Phenolrot, Natriumpyruvat
7,0 bis 7,4
2 bis 8 °C
1 X
Serum-reduziertes Medium
Säugetierzellkultur, Transfektion
10 x 500 ml
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificates
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Gibco™ Opti-MEM™ I Serumreduziertes Medium, GlutaMAX™ Supplement > 10 x 500 ml
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.
Für In-vitro-Diagnostik.