Learn More
Gibco™ Opti-MEM™ I Reduced Serum Medium, GlutaMAX™ Supplement
GREENER_CHOICE
Opti-MEM™ I Reduced-Serum Medium is an improved Minimal Essential Medium (MEM) that allows for a reduction of Fetal Bovine Serum supplementation by at least 50% with no change in growth rate or morphology.
Marke:  Gibco™ 51985034
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12559099
  • 113.00 € / 500 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Opti-MEM™ I Serum-reduziertes Medium ist ein verbessertes Minimal Essential Medium (MEM), das eine Reduzierung der Zugabe von fötalem Kälberserum um mindestens 50 % ohne Änderungen der Wachstumsrate oder Morphologie ermöglicht. OPTi-MEM™ I Medium wird auch zur Verwendung mit Reagenzien für die Transfektion kationischer Lipide (z. B. Lipofectamine™ Reagenz) empfohlen. Opti-MEM™ I Medium kann mit einer Vielzahl an Zellen in Suspension sowie adhärenter Säugetierzellen, einschließlich Sp2, AE-1, CHO, BHK-21, HEK, und primären Fibroblasten verwendet werden. Wir bieten eine Vielzahl an OPTi-MEM™ I Modifikationen für eine Vielzahl an Zellkulturanwendungen an.
Dieses Opti-MEM™ I wird wie folgt modifiziert:
Mit: GlutaMAX™ und Phenolrot
Die komplette Formulierung ist vertraulich. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Technischen Kundendienst.
Verwendung von Opti-MEM™ I Medium
Opti-MEM™ I Serum-reduziertes Medium ist ein einzigartiges Medium, das Insulin, Transferrin, Hypoxanthin, Thymidin und Spurenelemente enthält. Diese Zusatzkomponenten ermöglichen eine Reduzierung der Serumsupplementation um mindestens 50 %. Opti-MEM™ I Medium verwendet ein Puffersystem mit Natriumhydrogencarbonat (2,4 g/l) und erfordert daher eine Umgebung mit 5 bis 10 % CO–2 zur Aufrechterhaltung des physiologischen pH-Werts.
cGMP-konformes Herstellungs- und Qualitätssystem
Opti-MEM™ I wird in einer cGMP-konformen Einrichtung in Grand Island, New York (USA), hergestellt. Die Produktion(sanlage) ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller medizinischer Geräte zugelassen und ISO 13485-zertifiziert. Für eine kontinuierliche Versorgung bieten wir auch ein identisches Opti-MEM™ I-Produkt an, dass an unserem Standort in Schottland hergestellt wird (51985-042). Diese Einrichtung ist ebenfalls von der USA-Arzneimittelbehörde FDA zur Herstellung medizinischer Geräte zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
SP2, AE-1, CHO, BHK-21 und HEK
Tierischen Ursprungs
Flüssig
Steril gefiltert
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
500 mL
Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C. Vor Licht schützen.
Versandbedingungen: Haltbarkeit bei
Raumtemperatur: 18 Monate ab Herstellungsdatum
Primäre Fibroblasten
1X
Opti-MEM I
GlutaMAX, Phenolrot
Gibco™, GlutaMAX™, Opti-MEM™
Raumtemperatur
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3096268 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number51985034
Chargennummer2630336 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number51985034
Chargennummer2277007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number51985034
Chargennummer2323719 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number51985034
Chargennummer2323471 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number51985034
Name des Produkts
Gibco™ Opti-MEM™ I Reduced Serum Medium, GlutaMAX™ Supplement > 500 ml
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren geeignet.