Learn More
Berkshire™ Lab-Tips™ Tupfer aus offenzelligem Schaumstoff
Universal-Wattestäbchen zum Reinigen kleiner und enger Bereiche
Marke:  Berkshire™ LTO1465.10
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17853232
  • 408.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Polyurethanschaum über starrem Kern
  • 100 ppi offenzelliger Schaumstoff
  • Thermisch verbundener Kopf
  • Geringer Gehalt an Partikeln, Fasern, Ionen und extrahierbaren Substanzen, keine kontaminierenden Klebstoffe
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Gute Saugfähigkeit und ausgezeichnete Lösungsmittelaufnahme
  • Im Reinraum gewaschen und verpackt
Spezifikation
Spezifikation
ISO-Klasse 4
6,3 Zoll
Tupfer
162mm
14.5mm
2.8mm
16.8mm
0,1 Zoll
0,12 Zoll
Für die Reinigung kleiner und begrenzter Bereiche, gute chemische Beständigkeit, saugfähig und hervorragende Lösungsmittelaufnahme
3.1mm
5,71 Zoll
Polyurethanschaum
0,66 Zoll
3.8mm
Flexibel
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer7874231214A Art des ZertifikatsKonformitätserklärung Datum31/01/2025 Catalog NumberLTO1465.10
Chargennummer7874231214A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberLTO1465.10
Name des Produkts
Berkshire™ Lab-Tips™ Tupfer aus offenzelligem Schaumstoff > Flexible tip; Total length: 162mm (6.3 in.)