Learn More
Invitrogen™ NuPAGE™ 4 bis 12 %, Bis-Tris, 1,0 mm, Midi-Protein-Gele
Invitrogen NuPAGE Bis-Tris-Proteingele sind Polyacrylamid-Fertiggele, die eine Trennung von Proteinen in einer großen Bandbreite von Molekülmassen mit hoher Auflösung und Probenintegrität bieten.
Marke:  Invitrogen™ WG1402A
237.33 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10605193
  • 293.00 € / 10 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet: Eine Packung mit 10 Gelen, Adapter
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Enthält Adapter
4 bis 12%
1,0 mm
Denaturierung
3,5 bis 260 kDa
20-Well, mit Adaptern
NuPAGE™
Raumtemperatur
13 cm
Bio-Rad Criterion Gelkammer
Midi
Bis-Tris
Bis zu 25 µl
Denaturierung
Molekulargewicht
10 Gele/Karton
Bei 4–25 °C lagern. Nicht einfrieren.
8 cm
Dokumentation
Manuals
Name des Produkts
Invitrogen™ NuPAGE™ 4 bis 12 %, Bis-Tris, 1,0 mm, Midi-Protein-Gele > 20-Well, mit Adaptern