Learn More
Invitrogen™ SureLock™ Tandem Midi-Gel-Tank
Der Invitrogen SureLock Tandem Midi-Gel-Tank ermöglicht eine schnelle Elektrophorese von Midi-Gelen mit minimalem Puffer (∼520 ml/Gel) in einem leckfreien System. Mit einer ∼30-sekündigen Einrichtungszeit führt der Tank Midi-Gele effizient aus und bietet gleichzeitig eine gleichbleibende Leistung.
Marke: Invitrogen™ STM1001
Beschreibung
Der Tank verfügt über zwei unabhängige Kammern, die eine Elektrophorese von einem oder zwei Gelen gleichzeitig ermöglichen, was Puffer spart und Abfall reduziert. Der Tank ist mit allen Invitrogen Midi-Fertiggelen und Midi-Gelkassetten kompatibel.
Merkmale:
- 2-in-1 Gelelektrophorese und Transfer-Tank – Ermöglicht Elektrophorese und Transfer Von hochleistungsfähigen Invitrogen Midi-Gelen mit demselben Tank
- Zwei separate Kammern – 1 oder 2 Gele oder Transfers laufen lassen und nur die erforderliche Puffermenge für jedes Gel verwenden, wodurch die Kosten für Puffer und Abfall minimiert werden
- Optimale Leistung mit schnellen Protokollen – Spart Zeit und liefert gleichzeitig bessere Ergebnisse
- Übertragung der Raumtemperatur in Kombination mit SureLock Tandem Midi Blot Modulen – Kein Vorkühlen von Puffern und keine aufwändigen Eisbäder mehr
- Anwenderfreundlich – Einfache Einrichtung und einfacher Arbeitsablauf
- Erfordert keine Dummy-Kassette oder Pufferdamm – Wenig Zubehör erforderlich
- Kompatibel – Kompatibel mit allen Invitrogen Fertig-Midi-Gelen und Midi-Gel Kassetten
- Das moderne Design ermöglicht einen einfachen Zugang zur Reduzierung von Zeit und Arbeitsaufwand für die Probenbeladung
- Robustes Design aus starkem Polycarbonat-Kunststoff, der Risse und Lecks verhindert
- Freie Sicht auf Ihre Gele während des Laufs
- Leicht zu bedienender Deckel mit Führungskerben und Kabelführungshaken
Der SureLock Tandem Midi Geltank kann in Kombination mit dem SureLock Tandem Midi Blot Modul für den Transport von nassen Tanks verwendet werden. Das SureLock Tandem Midi Blot Modul führt effiziente, nasse Proteintransfers bei Raumtemperatur für die nachfolgende Western Blot Analyse durch. Der Tank fasst zwei Blot-Module, sodass ein oder zwei Gele gleichzeitig übertragen werden können. Das einzigartige Design des SureLock Tandem Blot-Moduls verbraucht deutlich weniger Transferpuffer (nur ∼300 ml pro Transfer) als andere Nasstransfersysteme. Durch diesen geringeren Pufferbedarf wird die Menge an Methanolabfall (einem gefährlichen Material) auf ein Minimum reduziert.
Spezifikation
Enthält: • 1 SureLock Tandem Midi Geltank • 1 Gelmesser |
|
Midi | |
Midi-Gel-Tank | |
Gelgröße: 8 x 13 cm (Midi- oder Großformat-Gele) Gelkassette: 10,3 x 15 cm Dicke: 1,0 mm | |
Raumtemperatur | |
25 x 17,9 x 17,3 cm (Höhe mit aufgesetztem Deckel) |
Alle vorgegossenen Invitrogen Midi-Gele und leeren Invitrogen Midi-Gel-Kassetten | |
SureLock™ | |
Alle Invitrogen Midi-Fertiggele und Invitrogen Midi-Gel-Leerkassetten | |
1 tank | |
Ein Jahr |