Learn More
Thermo Scientific™ Schwarze und weiße Nunc™ F96 MicroWell™ Mikrotiterplatten aus Polystyrol
Konsistente und zuverlässige Ergebnisse mit hochwertigen schwarzen und weißen Platten für Roboter, Platten-Reader und Liquid Handling-Systeme.
Marke:  Thermo Scientific™ 236107
441.35 EUR gültig bis 2025-03-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10070601
  • 662.00 € / 160 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Beschreibung
Mit der Thermo Scientific™ Nunc™ F96 MicroWell™ Platte aus schwarzem und weißem Polystyrol sind konsistente und zuverlässige Ergebnisse mit minimalem Crosstalk zwischen den Wells gewährleistet. Diese hochwertigen schwarzen und weißen Platten sind dank des Designs mit niedrigem Rand für Roboter, Plattenleser und Liquid-Handling-Systeme optimiert. Erhältlich mit oder ohne Zellkulturbehandlung.
  • Bei Einsatz von schwarzen oder weißen Nunc Mikrotiterplatten sind Hintergrund, Eigenfluoreszenz und Cross-Talk verbessert.
  • Schwarze Mikrotiterplatten werden für Fluoreszenz-Messungen empfohlen; Rückstreuung des Lichts und Hintergrund-Fluoreszenz werden auf ein Minimum reduziert.
  • Weiße Mikrotiterplatten mit maximaler Reflexion und minimaler Autolumineszenz werden für Lumineszenzmessungen empfohlen
  • Arbeitsvolumenbereich: 50 bis 250 μl/Well
  • Große Auswahl an Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta Oberflächen für zellbasierte Assays
  • Kundenspezifische Barcodierung möglich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Alle von Nunc hergestellten Mikrotiterplatten erfüllen die Anforderungen gemäß ANSI (American National Standards) (ANSI/SBS 1-2004).
160 Kartons
Mikrotiterplatte
96
Steril
Flacher Boden (F-Well)
10
Mit Deckel
Weiß
Polystyrol
50 bis 250 ml
Unbehandelt
160
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer185248 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum08/02/2025 Catalog Number236107
Chargennummer179596 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum06/12/2024 Catalog Number236107
Chargennummer162065 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number236107
Chargennummer165169 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number236107
Chargennummer185248 Art des ZertifikatsBestrahlungszertifikat Datum07/02/2025 Catalog Number236107
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verlieben Sie sich in große Ersparnisse
    Aktionscode: 24107
    Gültig bis zum2025-03-28
    Tage
    12
    Stunden
    21
    Minuten
    13
    Sekunden
    34
    Neues Angebot
    Jetzt kaufen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Schwarze und weiße Nunc™ F96 MicroWell™ Mikrotiterplatten aus Polystyrol >
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.