Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ 96 Wells, Nunclon Delta-behandelt, Mikrotiterplatte mit flachem Boden
Beschreibung
Konsistente und zuverlässige Ergebnisse mit hochwertigen schwarzen und weißen Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ F96-Platten aus Polystyrol. Schwarze und weiße Platten sind für Roboter, Platten-Reader und Liquid-Handling-Systeme optimiert und für die wichtigsten bildgebenden Eigenschaften entwickelt. Erhältlich mit oder ohne Zellkulturbehandlung.
- Bei Einsatz von schwarzen oder weißen Nunc Mikrotiterplatten sind Hintergrund, Eigenfluoreszenz und Cross-Talk verbessert.
- Schwarze Mikrotiterplatten werden für Fluoreszenz-Messungen empfohlen; Rückstreuung des Lichts und Hintergrund-Fluoreszenz werden auf ein Minimum reduziert.
- Weiße Mikrotiterplatten mit maximaler Reflexion und minimaler Autolumineszenz werden für Lumineszenzmessungen empfohlen
- Arbeitsvolumenbereich: 50 bis 250 μl/Well
- Große Auswahl an Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta Oberflächen für zellbasierte Assays
- Kundenspezifische Barcodierung möglich
Spezifikation
Spezifikation
Barcode | Kundenspezifische Barcodierung erhältlich |
Zertifizierung/Konformität | Alle von Nunc hergestellten Mikrotiterplatten erfüllen die Anforderungen gemäß ANSI (American National Standards) (ANSI/SBS 1-2004). |
Zertifiziert | Nunclon Delta zertifiziert für Monolayer-Zellbildung, Klonierungseffizienz, nicht zytotoxisch, nicht pyrogen und Sterilität |
Deckel | Mit Deckel |
Array | 8 x 12 |
Verpackung | 1 St./Packung; 50 St./Karton |
Produktlinie | Nunc |
Farbe | Schwarz |
Produkttyp | Mikrotiterplatte |
Material | Polystyrol |
Mehr anzeigen |
Dokumentation
Scientific Resources
Application Notes
Posters
Product Information
Product Bulletins
Warranties
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
184329 | Bestrahlungszertifikat | 09/01/2025 | 137101 |
184329 | Konformitätsbescheinigung | 24/12/2024 | 137101 |
181591 | Konformitätsbescheinigung | 02/12/2024 | 137101 |
180568 | Konformitätsbescheinigung | 02/12/2024 | 137101 |
183380 | Konformitätsbescheinigung | 02/12/2024 | 137101 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
0Stunden
10Minuten
32Sekunden
17