Learn More
Thermo Scientific™ Schwarze und weiße Nunc™ F96 MicroWell™ Mikrotiterplatten aus Polystyrol
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-4525226
Click to view available options
Farbe:
Schwarz
Weiß
Anzahl pro Karton:
50
160
Packungsgröße:
160 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 10346331
Marke: Thermo Scientific™ 236105
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Konsistente und zuverlässige Ergebnisse mit hochwertigen schwarzen und weißen Platten für Roboter, Platten-Reader und Liquid Handling-Systeme.
Mit der Thermo Scientific™ Nunc™ F96 MicroWell™ Platte aus schwarzem und weißem Polystyrol sind konsistente und zuverlässige Ergebnisse mit minimalem Crosstalk zwischen den Wells gewährleistet. Diese hochwertigen schwarzen und weißen Platten sind dank des Designs mit niedrigem Rand für Roboter, Plattenleser und Liquid-Handling-Systeme optimiert. Erhältlich mit oder ohne Zellkulturbehandlung.
  • Bei Einsatz von schwarzen oder weißen Nunc Mikrotiterplatten sind Hintergrund, Eigenfluoreszenz und Cross-Talk verbessert.
  • Schwarze Mikrotiterplatten werden für Fluoreszenz-Messungen empfohlen; Rückstreuung des Lichts und Hintergrund-Fluoreszenz werden auf ein Minimum reduziert.
  • Weiße Mikrotiterplatten mit maximaler Reflexion und minimaler Autolumineszenz werden für Lumineszenzmessungen empfohlen
  • Arbeitsvolumenbereich: 50 bis 250 μl/Well
  • Große Auswahl an Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta Oberflächen für zellbasierte Assays
  • Kundenspezifische Barcodierung möglich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Alle von Nunc hergestellten Mikrotiterplatten erfüllen die Anforderungen gemäß ANSI (American National Standards) (ANSI/SBS 1-2004).
Format Standard
Deckel Mit Deckel
Array 8 x 12
Verpackung 50 Kartons
Farbe Weiß
Produkttyp Mikrotiterplatte
Material Polystyrol
Anzahl Wells 96
Arbeitsvolumen (metrisch) 50 bis 250 ml
Sterilität Steril
Oberflächenbehandlung Unbehandelt
Wellform Flacher Boden (F-Well)
Anzahl pro Karton 50
Anzahl pro Packung 1
Menge 50 St./Karton
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.