Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Zubehör für Cell Factory™ System
Das Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™ Zubehör ermöglicht die Weiterentwicklung von Anwendungen, die eher geschlossene Zellkultursysteme erfordern.
Marke:  Thermo Scientific™ 179553
682.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11756745
  • 851.00 € / 10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™ Zubehör ermöglicht die Weiterentwicklung von Anwendungen, die eher geschlossene Zellkultursysteme erfordern. Minimieren Sie die Notwendigkeit offenen Eingreifens und unterstützen Sie die aseptische Handhabung von Flüssigkeiten in Cell Factory Systemen – von der Befüllung, Inokulation und Zuführung bis in zur Ernte.
Anschließen leicht gemacht:
  • Medienbeutel oder Schlauchkits können auf beliebige Cell Factory Wannenstapelsysteme aufgesteckt werden und ermöglichen eine bessere aseptische Verbindung zum Befüllen und für die Zellernte.
Zusätzliche Funktionen:
  • Zeiteinsparung und Kostensenkung
  • Reinigungsprozesse wie Autoklavieren und damit verbundene Überprüfungen werden auf ein Minimum reduziert
  • Vermeidung von Staudruck bei Befüllungen
  • Zusätzliche Belüftungsoptionen sind möglich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Belüftungsfilter
10
System-Zubehör
Flach
Cell Factory Systeme (alle Modelle)
1
Steril
1 μm
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nunc™ Zubehör für Cell Factory™ System > Belüftungsfilter, 1,0 μm, steril
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.