Learn More
Proteintech Phantom Dye Violet 450 Viability Dye
Phantom Dye Violet 450 is a fixable viability dye which reacts with protein amine groups in both dead and live cells.
Marke:  Proteintech PD00004-100TESTS
Artikelnummer. 17328252
  • 60.00 € / 100 Tests
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Due to the compromised cell membrane in dead cells the dye can bind to many more proteins inside the cell, resulting in much higher fluorescence and easy differentiation of Live/Dead cells.
  • Phantom Dye Violet 450 is a water soluble violet fluorescent dye excited by the Violet laser (405 nm), emitting at 450 nm, making it an excellent addition to your multicolor panel.
Spezifikation
Spezifikation
Flow Cytometry
450 Emission
100 Tests
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Name des Produkts
Proteintech Phantom Dye Violet 450 Viability Dye > 100 Tests