Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Zubehör für Cell Factory™ System
Das Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™ Zubehör ermöglicht die Weiterentwicklung von Anwendungen, die eher geschlossene Zellkultursysteme erfordern.
Marke:  Thermo Scientific™ 140817
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15390292
Beschreibung
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™ Zubehör ermöglicht die Weiterentwicklung von Anwendungen, die eher geschlossene Zellkultursysteme erfordern. Minimieren Sie die Notwendigkeit offenen Eingreifens und unterstützen Sie die aseptische Handhabung von Flüssigkeiten in Cell Factory Systemen – von der Befüllung, Inokulation und Zuführung bis in zur Ernte.
Anschließen leicht gemacht
  • Medienbeutel oder Schlauchkit einfach an ein Cell Factory System anschließen
Zeiteinsparung und Kostensenkung
  • Reinigungsprozesse und Sterilitätsvalidierungen werden minimiert
  • Die meisten Zubehörteile sind gammabestrahlt und einzeln verpackt (Hinweis: Anschlüsse mit den Katalognummern Nr. 140099 und 173250 sind nicht gammabestrahlt)
Vermeidung von Rückdruck bei der Befüllung
  • Belüftungsoptionen gewährleisten bessere Luftzirkulation bei Befüllung oder Entnahme mittels Schwerkraft oder Peristaltikpumpe.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Schlauchset mit männlichem MPC-Anschluss
1
Steril
Cell Factory Systeme (alle Modelle)
Schlauchset mit männlichem MPC-Anschluss
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nunc™ Zubehör für Cell Factory™ System > Schlauchkits mit MPC-Anschlussstecker
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.