Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Zubehör für Cell Factory™ System
Das Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™ Zubehör ermöglicht die Weiterentwicklung von Anwendungen, die eher geschlossene Zellkultursysteme erfordern.
Marke: Thermo Scientific™ 140815
335.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™ Zubehör ermöglicht die Weiterentwicklung von Anwendungen, die eher geschlossene Zellkultursysteme erfordern. Minimieren Sie die Notwendigkeit offenen Eingreifens und unterstützen Sie die aseptische Handhabung von Flüssigkeiten in Cell Factory Systemen – von der Befüllung, Inokulation und Zuführung bis in zur Ernte.
Anschließen leicht gemacht- Medienbeutel oder Schlauchkit einfach an ein Cell Factory System anschließen
- Reinigungsprozesse und Sterilitätsvalidierungen werden minimiert
- Die meisten Zubehörteile sind gammabestrahlt und einzeln verpackt (Hinweis: Anschlüsse mit den Katalognummern Nr. 140099 und 173250 sind nicht gammabestrahlt)
- Belüftungsoptionen gewährleisten bessere Luftzirkulation bei Befüllung oder Entnahme mittels Schwerkraft oder Peristaltikpumpe.
Spezifikation
Schlauchkits mit MPC-Anschlussbuchse | |
2 | |
Schlauchsatz mit MPC-Anschlussbuchse |
Cell Factory Systeme (alle Modelle) | |
1 | |
Steril |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.