Learn More
mCherry Antibody, Novus Biologicals™
Chicken Polyclonal Antibody has been used in 26 publications
Marke:  Bio-Techne NBP2-25158-0.025ML
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 18069453
  • 213.00 € / 25 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
mCherry Polyclonal specifically detects mCherry in Non-species specific samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Immunohistochemistry Free-Floating, Immunohistochemistry Whole-Mount.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Name des Produkts
mCherry Antibody, Novus Biologicals™ > 0.025 mL; Unconjugated